Learn More
β-pseudouridina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11491212 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11491212 50 mg 50 miligramos
11481212 10 mg 10 miligramos
11401222 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11491212 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219917850
Utilizada en la iniciación de la traducción. La β-pseudouridina, MP Biomedicals es un isómero del nucleósido uridina que se encuentra en todas las especies y en muchas clases de ARN (excepto el ARNm). Los estudios sugieren que reduce las aberraciones
La β-pseudouridina está formada por enzimas llamadas Ψ sintasas, que después de la transcripción isomerizan residuos específicos de orina en el ARN en un proceso denominado pseudouridilación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1445-07-4
Fórmula molecular C9H12N2O6
Peso molecular (g/mol) 244.20
Número MDL MFCD00038458
Clave InChI PTJWIQPHWPFNBW-GBNDHIKLSA-N
Sinónimo pseudouridine, beta-pseudouridine, psi-uridine, 5-beta-d-ribofuranosyl uracil, beta-d-pseudouridine, 5-b-d-ribofuranosyl-uracil, pseudouridine c, 5-ribosyluracil, 1s-1,4-anhydro-1-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl-d-ribitol, 5-2s,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione
PubChem CID 15047
ChEBI CHEBI:17802
Nombre IUPAC 5-[(2S,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-1H-pirimidina-2,4-diona
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)C1=CNC(=O)NC1=O
Especificaciones
Densidad 1.64g/cm3
Punto de ebullición 598.4°C (760 mmHg (literature))
Índice de refracción 1.62 (Lit.)
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad Soluble in water (50mg/mL, clear, colorless solution).
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.2g/mol
Forma física Polvo blanquecino