Learn More
Pseudouridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15582383 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
15582383 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 15582383 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 460451000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pseudouridine
CAS 1445-07-4
Punto de fusión 230.0°C
Pérdida por secado 2% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Fórmula molecular C9H12N2O6
Número MDL MFCD00038458
Cantidad 100 mg
Sinónimo pseudouridine, beta-pseudouridine, psi-uridine, 5-beta-d-ribofuranosyl uracil, beta-d-pseudouridine, 5-b-d-ribofuranosyl-uracil, pseudouridine c, 5-ribosyluracil, 1s-1,4-anhydro-1-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl-d-ribitol, 5-2s,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione
Clave InChI PTJWIQPHWPFNBW-GBNDHIKLSA-N
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)C1=CNC(=O)NC1=O
Nombre IUPAC 5-[(2S,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-1H-pirimidina-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 244.20
PubChem CID 15047
ChEBI CHEBI:17802
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.2
Porcentaje de pureza 98%