Learn More
MedChemExpress Pseudothymidine
Especificaciones
Especificaciones
| Peso molecular | 242.23 g/mol |
| Tipo de producto | Reference compound |
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Pureza | 99.85% |
| Cantidad | 100 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 61.17 mg/mL (252.53 mM) |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-anti-virus |
| CAS | 65358-15-8 |
| Sinónimo | 5-Methyl-2'-Deoxypseudouridin |