Learn More
MedChemExpress Pseudothymidine
Código de producto. 16450959
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
16450959 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16450959 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY101969
MedChemExpress Pseudothymidine is a C-nucleoside analog of thymidine.
Tekniske data
Peso molecular 242.23 g/mol
Tipo de producto Reference compound
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza 99.85%
Cantidad 1 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 61.17 mg/mL (252.53 mM)
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
CAS 65358-15-8
Sinónimo 5-Methyl-2'-Deoxypseudouridin
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.