Learn More
Pseudotiohidantoína, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11496974
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11496974 5 g 5 g
11406984 25 g 25 g
11416984 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11496974 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21461.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 556-90-1 | C3H4N2OS | 116.138 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 556-90-1
Fórmula molecular C3H4N2OS
Peso molecular (g/mol) 116.138
Número MDL MFCD00003186
Clave InChI HYMJHROUVPWYNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pseudothiohydantoin, 2-aminothiazol-4 5h-one, 2-imino-4-thiazolidinone, 4 5h-thiazolone, 2-amino, usaf dm-1, 2-imino-4-thiazolidone, 2-amino-2-thiazolin-4-one, usaf be-4-5, 2-amino-4-oxo-thiazole, 2-imino-thiazolidin-4-one
PubChem CID 11175
Nombre IUPAC 2-amino-1,3-tiazol-4-ona
SMILES C1C(=O)N=C(S1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pseudothiohydantoin
Punto de fusión ∼240°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.14
Porcentaje de pureza 97%