Learn More
Pseudopelletierina, TRC
Código de producto. 30427466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30427466 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30427466 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP83960010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pseudopelletierine
CAS 552-70-5
Fórmula molecular C9 H15 N O
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H15NO/c1-10-7-3-2-4-8(10)6-9(11)5-7/h7-8H,2-6H2,1H3/t7-,8+
SMILES CN1[C@@H]2CCC[C@H]1CC(=O)C2
Nombre IUPAC (1R,5S)-9-metil-9-azabiciclo[3.3.1]nonan-3-ona
Peso molecular (g/mol) 153.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.1154