Specifications
| Nombre del producto químico o material | Pseudopelletierine |
| Cantidad | 25 g |
| Información de solubilidad | Solubility aq. soln.: soluble. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.22 |