Learn More
Pseudopelletierina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16524404 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16524404 1 g 1 g
16534404 5 g 5 g
16544404 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16524404 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 463980010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 552-70-5
Fórmula molecular C9H15NO
Peso molecular (g/mol) 153.23
Clave InChI RHWSKVCZXBAWLZ-UHFFFAOYNA-N
Nombre IUPAC 9-metil-9-azabiciclo[3.3.1]nonan-3-ona
SMILES CN1C2CCCC1CC(=O)C2
Specifications
Nombre del producto químico o material Pseudopelletierine
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.22