Learn More
Diclorhidrato de pseudooxinicotina (diclorhidrato de 4-(metilamino)-1-(3-piridil)butan-1-ona), Mikromol
Código de producto. 30463998
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30463998 4 x 25 mg -
30051359 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30463998 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0517.1700254AMP
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Diclorhidrato de pseudooxinicotina (diclorhidrato de 4-(metilamino)-1-(3-piridil)butan-1-ona), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Methylamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone Dihydrochloride
CAS 66093-90-1
Nombres de analitos o componentes 4-(Methylamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone Dihydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H14 N2 O . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Pseudooxynicotine Dihydrochloride, 1-Butanone, 4-(methylamino)-1-(3-pyridinyl)-, hydrochloride (1:2), 1-Butanone, 4-(methylamino)-1-(3-pyridinyl)-, dihydrochloride (9CI), 1-Butanone, 4-methylamino-1-(3-pyridyl)-, dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2O.2ClH/c1-11-6-3-5-10(13)9-4-2-7-12-8-9;;/h2,4,7-8,11H,3,5-6H2,1H3;2*1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.Cl.CNCCCC(=O)c1cccnc1
Nombre IUPAC 4-(metilamino)-1-piridin-3-ilbutan-1-ona; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 251.15
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.064 g/mol