Learn More
Ácido pseudomonico D sódico (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pseudomonic Acid D Sodium |
| CAS | 85178-60-5 |
| Fórmula molecular | C26 H41 O9 . Na |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | [1(E),2E,8[2S,3S(1S,2S)]]-5,9-Anhydro-2,3,4,8-tetradeoxy-8-[[3-(2-hydroxy-1-methylpropyl)oxiranyl]methyl]-3-methyl-L-talo-Non-2-enonic Acid 8-Carboxy-5-octenyl Ester Monosodium Salt, Sodium Pseudomonate D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H42O9.Na/c1-16(13-23(30)33-11-9-7-5-4-6-8-10-22(28)29)12-20-25(32)24(31)19(15-34-20)14-21-26(35-21)17(2)18(3)27;/h4,6,13,17-21,24-27,31-32H,5,7-12,14-15H2,1-3H3,(H,28,29);/q;+1/p-1/b6-4+,16-13+;/t17-,18-,19-,20-,21-,24+,25-,26-;/m0./s1 |
| SMILES | [Na+].C[C@H](O)[C@H](C)[C@@H]1O[C@H]1C[C@H]2CO[C@@H](C\C(=C\C(=O)OCCCC\C=C\CCC(=O)[O-])\C)[C@H](O)[C@@H]2O |
| Nombre IUPAC | sodio;(E)-9-[(E)-4-[(2S,3R,4R,5S)-3,4-dihidroxi-5-[[(2S,3S)-3-[(1S,2S)-2-hidroxi-1-metil-propil]oxiran-2-il]metil]tetrahidropiran-2-il]-3-metil-but-2-enoil]oxinon-4-enoato |
| Peso molecular (g/mol) | 520.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 520.2648 |