Learn More
Ácido pseudomónico C, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pseudomonic Acid C |
| CAS | 71980-98-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C26 H44 O8 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (2E)-5,9-Anhydro-2,3,4,8-tetradeoxy-8-[(2E,4R,5S)-5-hydroxy-4-methyl-2-hexen-1-yl]-3-methyl-L-talo-non-2-enonic acid 8-carboxyoctyl ester, L-talo-Non-2-enonic acid','5,9-anhydro-2,3,4,8-tetradeoxy-8-(5-hydroxy-4-methyl-2-hexenyl)-3-methyl-','8-carboxyoctyl ester','[2E,8(2E,4R,5S)]-, L-talo-Non-2-enonic acid','5,9-anhydro-2,3,4,8-tetradeoxy-8-[(2E,4R,5S)-5-hydroxy-4-methyl-2-hexenyl]-3-methyl-','8-carboxyoctyl ester','(2E)- (9CI), (+)-Pseudomonic acid C, Pseudomonic acid C, 9-[[(2E)-4-[(2S,3R,4R,5S)-3,4-dihydroxy-5-[(2E,4R,5S)-5-hydroxy-4-methylhex-2-enyl]tetrahydro-2H-pyran-2-yl]-3-methylbut-2-enoyl]oxy]nonanoic acid (pseudomonic acid C), Mupirocin Calcium Imp. B (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H44O8/c1-18(16-24(30)33-14-9-7-5-4-6-8-13-23(28)29)15-22-26(32)25(31)21(17-34-22)12-10-11-19(2)20(3)27/h10-11,16,19-22,25-27,31-32H,4-9,12-15,17H2,1-3H3,(H,28,29)/b11-10+,18-16+/t19-,20+,21+,22+,25-,26+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](O)[C@H](C)\C=C\C[C@H]1CO[C@@H](C\C(=C\C(=O)OCCCCCCCCC(=O)O)\C)[C@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | Ácido 9-[(E)-4-[(2S,3R,4R,5S)-3,4-dihidroxi-5-[(E,4R,5S)-5-hidroxi-4-metilhex-2-enil]oxan-2-il]-3-metilbut-2-enoil]oxinonanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 484.62 |
| Mostrar más |