Learn More
Thermo Scientific™ Agar selectivo para Pseudomonas C-N (agar cetrimida)
Código de producto. 11914122
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen de llenado:
13 mL
17 mL
19 mL
Peso de llenado:
13 g ± 5 %
17 g ± 5 %
19 g ± 5 %
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen de llenado Peso de llenado Tamaño de la unidad
11914122 17 mL 17 g ± 5 % paquete de 10
12759060 19 mL 19 g ± 5 % cada uno
11928429 13 mL 13 g ± 5 % paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11914122 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PO5076A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.33€
    14.37€ / paquete de 10
    Ahorro 6.96€
    32% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Aísle y diferencie selectivamente Pseudomonas aeruginosa utilizando placas preparadas para agar selectivo para Pseudomonas C-N (agar cetrimida) Thermo Scientific™.
Selectively isolate and differentiate Pseudomonas aeruginosa using Thermo Scientific™ Pseudomonas C-N Selective Agar (Cetrimide Agar) prepared plates. Pseudomonas aeruginosa produces a characteristic bright green color on the medium. The medium has been tested in accordance with the methods described in ISO 7704:2023.
El agar selectivo para Pseudomonas C-N (agar cetrimida) se utiliza para el aislamiento selectivo de Pseudomonas aeruginosa a partir de una serie de muestras.
La fórmula fue descrita por Goto y Enomoto1, después de la demostración de la cetrimida como agente selectivo por Lowbury y Collins2.
La cetrimida es un compuesto de amonio cuaternario con actividad bactericida frente a una gran variedad de microorganismos grampositivos y algunos microorganismos gramnegativos.
Goto y Enomoto demostraron que la adición de ácido nalidíxico a 15 μg/ml, y al mismo tiempo la reducción del contenido de cetrimida a 200 mg, mejoraba el rendimiento. El medio permitió una mejor recuperación de Pseudomonas aeruginosa con una mayor formación de pigmentos y una fuerte supresión de Klebsiella, Proteus y Providencia spp., siendo estos últimos los contaminantes problemáticos de los medios convencionales de cetrimida.
Pseudomonas Aeruginosa produce una serie de quelantes de hierro hidrosolubles, incluida la pioverdina fluorescente de color amarillo verdoso o amarillo amarronado. Cuando la pioverdina se combina con la piocianina hidrosoluble azul, se obtiene el color verde intenso característico de Pseudomonas aeruginosa. La adición de cloruro de magnesio y sulfato de potasio al medio mejora la producción de estos quelantes.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Color blanco ostra, transparente
Contenido y almacenamiento De 6 °C a 12 °C
Descripción Agar selectivo de Pseudomonas C-N (agar cetrimida)
Formato Monoplaca de 90 mm
Origen de fabricación Alemania
Tipo de producto Agar
Volumen de llenado 17 mL
Peso de llenado 17 g ± 5 %
Tipo de empaquetado Embolsado en línea, una sola capa
Cantidad 10/paq.
For professional use only (in vitro diagnostic use).