Learn More
Pseudometilionona, TRC
Código de producto. 17952995
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17952995 250 mg 250 miligramos
17903745 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17952995 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP839535250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26651-96-7
Fórmula molecular C14 H22 O
Peso molecular (g/mol) 206.3239
Sinónimo 7,11-Dimethyl-4,6,10-dodecatrien-3-one, Methylpseudoionone, Pseudoionone, n-methyl-, Pseudomethylionone
Nombre IUPAC (4E,6E)-7,11-dimetildodeca-4,6,10-trien-3-uno
SMILES CCC(=O)\C=C\C=C(/C)\CCC=C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pseudomethylionone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22O/c1-5-14(15)11-7-10-13(4)9-6-8-12(2)3/h7-8,10-11H,5-6,9H2,1-4H3/b11-7+,13-10+
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.1671
Porcentaje de pureza >95%