Learn More
Pseudoginsenósido F11, TRC
Código de producto. 17992895
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17992895 100 mg 100 miligramos
17944655 25 mg 25 miligramos
17962995 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17992895 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP839550100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69884-00-0
Fórmula molecular C42 H72 O14
Peso molecular (g/mol) 801.01
Sinónimo β-D-Glucopyranoside, (3β,6α,12β,24R)-20,24-epoxy-3,12,25-trihydroxydammaran-6-yl 2-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-, Dammarane, β-D-glucopyranoside deriv., (3β,6α,12β,24R)-20,24-Epoxy-3,12,25-trihydroxydammaran-6-yl 2-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranoside, Ginsenoside A1, Pseudoginsenoside F11
Nombre IUPAC (2S,3R,4R,5R,6S)-2-[(2R,3R,4S,5S,6R)-2-[[(3S,5R,6S,8R,9R,10R,12R,13R,14R,17S)-3,12-dihidroxi-17-[(2S,5R)-5-(2-hidroxipropan-2-il)-2-metiloxalán-2-il]-4,4,8,10,14-pentametil-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantrena-6-il]oxi]-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetiloxan-3-il]oxi-6-metiloxano-3,4,5-triol
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2O[C@H]3C[C@]4(C)[C@H](C[C@@H](O)[C@@H]5[C@H](CC[C@@]45C)[C@]6(C)CC[C@@H](O6)C(C)(C)O)[C@@]7(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@H]37)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pseudoginsenoside F11
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C42H72O14/c1-19-28(46)30(48)32(50)35(52-19)55-33-31(49)29(47)23(18-43)54-36(33)53-22-17-41(8)24(39(6)13-11-25(45)37(2,3)34(22)39)16-21(44)27-20(10-14-40(27,41)7)42(9)15-12-26(56-42)38(4,5)51/h19-36,43-51H,10-18H2,1-9H3/t19-,20-,21+,22-,23+,24+,25-,26+,27-,28-,29+,30+,31-,32+,33+,34-,35-,36+,39+,40+,41+,42-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 800.4922