Learn More
MedChemExpress Pseudobufarenogin
Código de producto. 16451568
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16451568 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16451568 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0879
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Pseudobufarenogin is a natural compound extracted from toad species with unknown details.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Peso molecular 416.51 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
CAS 17008-69-4
Tipo de producto Natural Products
Pureza 99.18%
Solubilidad DMSO : 100 mg/mL (240.09 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo ψ-Bufarenogin