Learn More
Pseudobenztropina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pseudobenztropine |
| CAS | 802597-90-6 |
| Fórmula molecular | C21H25NO |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (3-exo)-3-(Diphenylmethoxy)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane, 3β-(Diphenylmethoxy)-1αH,5αH-tropane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H25NO/c1-22-18-12-13-19(22)15-20(14-18)23-21(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17/h2-11,18-21H,12-15H2,1H3 |
| SMILES | CN1C2CCC1CC(OC(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C2 |
| Nombre IUPAC | 3-benzhidriloxi-8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]octano |
| Peso molecular (g/mol) | 307.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 307.1936 |