missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PSD4 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13456357
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
13456357 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 13456357 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA531837

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: A431. Predicted reactivity: Mouse (89%), Rat (89%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

Guanine nucleotide exchange factor for ARF6 and ARL14/ARF7. Through ARL14 activation, controls the movement of MHC class II-containing vesicles along the actin cytoskeleton in dendritic cells. Involved in membrane recycling. Interacts with several phosphatidylinositol phosphate species, including phosphatidylinositol 3,4-bisphosphate, phosphatidylinositol 3,5-bisphosphate and phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate. [UniProt].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PSD4
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
génica PSD4
N.º de referencia del gen Q8NDX1
Alias de gen ADP-ribosylation factor guanine nucleotide-exchange factor 6; EFA6B; Exchange factor for ADP-ribosylation factor guanine nucleotide factor 6 B; exchange factor for ADP-ribosylation factor guanine nucleotide factor 6B; exchange factor for ARF6 B; PH and SEC7 domain-containing protein 4; pleckstrin and Sec7 domain containing 4; pleckstrin homology and SEC7 domain-containing protein 4; PSD4; SEC7 homolog; telomeric of interleukin-1 cluster protein; TIC
Símbolos de los genes PSD4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human PSD4. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23550
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.