Learn More
Gibco™ Kit de inducción de endodermo definitivo de PSC
Descripción
El kit de inducción de endodermo definitivo de PSC Gibco™ consta de dos medios libres de xenógenos que permiten la inducción eficaz de células madre pluripotentes humanas (PSC) al endodermo definitivo. A diferencia de otros métodos que requieren múltiples componentes y tardan cinco o más días, el kit de inducción de endodermo definitivo PSC puede generar un ≥90 % de células CXCR4+/PDGFRα de endodermo definitivo con solo dos componentes en solo dos días. Cada medio se suministra como un medio completo 1X, sin necesidad de mezclar componentes adicionales, y el endodermo definitivo resultante es capaz de diferenciarse en progenitores de intestino medio/posterior, endodermo pancreático o brotes hepáticos que expresan marcadores fisiológicos relevantes.
Generación de endodermo definitivo de alta calidad. El endodermo definitivo generado con el kit de inducción de endodermo definitivo de PSC es capaz de diferenciarse en linajes posteriores como el intestino medio/posterior (que expresa CDX2), el endodermo pancreático (que expresa PDX2) y los progenitores de brotes hepáticos (que expresan AFP). Producción rápida de endodermo definitivo. El kit de inducción de endodermo definitivo de PSC es capaz de producir endodermo definitivo en solo dos días. Generación de endodermo definitivo de gran pureza. El kit de inducción de endodermo definitivo de PSC es capaz de producir poblaciones muy puras de endodermo definitivo a partir de células madre pluripotentes, que presenta ≥90 % de CXCR4+/PDGFRα- en múltiples líneas y una alta expresión de los marcadores clave SOX17 y FOXA2. No se requiere ninguna mezcla de componentes. Cada medio se suministra a una concentración de 1X, sin necesidad de mezclar los reactivos. Basta con descongelar los medios y añadirlos al cultivo de PSC.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Células madre (humanas) |
| Contenido y almacenamiento | • Medio A de inducción de endodermo de PSC • Medio B de inducción definitiva de endodermo de PSC |
| Tipo de producto | Kit de inducción de endodermo definitivo de PSC |
| Cantidad | 1 kit |
| Condiciones de envío | Hielo seco |