Learn More
Gibco™ PSC Cardiomyocyte Differentiation Kit
Código de producto. 15402114 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15402114 1 kit 1 set
1 options
Código de producto. 15402114 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A2921201
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-11-2026
Kit de diferenciación de cardiomiocitos de PSC
El kit de diferenciación de cardiomiocitos de PSC Gibco™ se compone de un conjunto de medios libres de suero y xenógenos que permiten una diferenciación eficaz de células madre pluripotentes humanas (PSC) para la contracción de los cardiomiocitos en tan solo 8 días. A diferencia de otros métodos que requieren varios componentes y más duración del ensayo, el kit de diferenciación de cardiomiocitos de PSC puede generar cardiomiocitos a partir de células madre pluripotentes en medios listos para su uso y en menos tiempo.
Compuesto por tres medios 1X que no requieren descongelación ni mezcla, cada medio se emplea de forma consecutiva durante un total de 14 días, lo que da como resultado cardiomiocitos funcionales que expresan marcadores fisiológicos relevantes, se contraen en cultivos y pueden ser posteriormente mantenidos en cultivo durante >15 días (el medio de mantenimiento también se vende por separado [N.º de cat. A2920801]).
No es necesario descongelar ni mezclar
El kit de diferenciación de cardiomiocitos de PSC se compone de medios 1X que no requieren almacenamiento congelado, así que no hay que descongelar ni mezclar reactivos. Basta calentar los medios y agregarlos al cultivo de PSC.
Producción rápida de cardiomiocitos
El kit de diferenciación de cardiomiocitos de PSC es capaz de producir cardiomiocitos con capacidad de contracción en tan solo 8 días. Los cardiomiocitos diferenciados se pueden mantener posteriormente en cultivo durante >15 días.
Generación de cardiomiocitos de alta calidad
Los cardiomiocitos generados mediante el kit de diferenciación de cardiomiocitos de PSC son funcionalmente relevantes, ya que expresan marcadores clave como TNNT2, Nkx2.5, MYH6 y α-actinina, al tiempo que se contraen en los cultivos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Cardiomiocitos
Contenido y almacenamiento • 500 ml de medio de mantenimiento de cardiomiocitos
• 100 ml de medio A de diferenciación de cardiomiocitos
• 100 ml de medio B diferenciación de cardiomiocitos
Almacenar entre 2–8 °C y proteger de la luz.
Tipo de producto Kit de diferenciación de cardiomiocitos de PSC
Cantidad 1 kit
Condiciones de envío Temperatura ambiente