Learn More
R&D Systems™ PSC 833
Código de producto. 18094372
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18094372 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18094372 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 4042/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    394.99€
    355.95€ / 1 miligramos
    Ahorro 39.04€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Inhibitor of P-gp-mediated MDR
P-glycoprotein (P-gp) modulator; inhibits P-gp-mediated multidrug-resistance (MDR). Reverses resistance to several cytotoxic drugs including mitoxantrone and doxorubicin (resistance factors are 2.0 and 6.5 respectively) in human MDR cancer cell lines. Non-immunosuppressive analog of cyclosporin A (Cat. No. 1101).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PSC 833
CAS 121584-18-7
Cantidad 1 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C63H111N11O12
Formula Weight (peso de la fórmula) 1214.62
Pureza >98%
Peso molecular 1214.65