Learn More
Tocris Bioscience™ PSB 603
Descripción
Adenosine A2B receptor antagonist that displays > 17000-fold selectivity over other adenosine receptors (Ki values are 0.553, > 10000, > 10000 and > 10000 nM for A2B, A1, A2A and A3 receptors respectively).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PSB 603 |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 529.01 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 526.996 |