Learn More
MedChemExpress PSB-12379
Especificaciones
Especificaciones
| Peso molecular | 515.35 g/mol |
| Tipo de producto | Reference compound |
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Pureza | 98.0% |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | H2O : 125 mg/mL (242.55 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 5 mg/mL (9.70 mM) |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 1802226-78-3 |