Learn More
PSB-12062, MedChemExpress
Código de producto. 16494716
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494716 100 mg 100 miligramos
16470027 50 mg 50 miligramos
16446367 5 mg 5 miligramos
16442806 25 mg 25 miligramos
16423638 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16494716 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101910
MedChemExpress PSB-12062 is a potent and selective P2X4 antagonist with an IC50 of 1.38 μM for human P2X4.
PSB-12062 is a potent and selective P2X4 antagonist with an IC50 of 1.38 μM for human P2X4.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PSB-12062
CAS 55476-47-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H15NO3S
Cantidad 100 mg
Sinónimo N-(p-Methylphenylsulfonyl)phenoxazine
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (74.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(N1C2=C(C=CC=C2)OC3=CC=CC=C13)(C4=CC=C(C)C=C4)=O
Peso molecular (g/mol) 337.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.39
Porcentaje de pureza 99.06%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation