Learn More
R&D Systems™ PSB 1115
Código de producto. 18035492
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18035492 10 mg 10 miligramos
18025682 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18035492 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 2009/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    264.68€
    238.35€ / 10 miligramos
    Ahorro 26.33€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective human A2B receptor antagonist; water-soluble
Highly selective, water-soluble, human A2B adenosine receptor antagonist. Ki values are 53.4, > 10000 and > 10000 nM at human A2B, A1 and A3 receptors respectively. Also selective versus rat A1 and A2A receptors (Ki values are 2200 and 24000 nM respectively). Produces potent analgesic effects in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 152529-79-8
Fórmula molecular C14H14N4O5S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PSB 1115
Cantidad 10 mg
Línea de productos Tocris
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.35
Pureza >98%
Peso molecular 350.349