Learn More
Tocris Bioscience™ PSB 1114
Código de producto. 18045402
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 microgramos
18045402 500 μg 500 microgramos
1 options
Código de producto. 18045402 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4333/500U
Potent, selective P2Y2 agonist
PSB 1114 is a potent, selective P2Y2 agonist (EC50 = 0.134 μM). Displays >60-fold selectivity versus P2Y4 and P2Y6 receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Thiouridine-5'-O-(β,γ-difluoromethylene)triphosphate tetrasodium salt
CAS 1657025-60-9
Cantidad 500 μg
Objetivo P2Y Receptor Agonists
Fórmula molecular C10H11F2N2Na4O13P3S
Pureza 98%