Learn More
R&D Systems™ PSB 0788
Código de producto. 18055212
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18055212 50 mg 50 miligramos
18014232 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18055212 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 3199/50
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective A2B antagonist
Potent and selective adenosine A2B receptor antagonist (IC50 = 3.64 nM at human A2B receptors). Displays > 100-fold selectivity over hA1, hA2A and hA3 receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1027513-54-7
Fórmula molecular C25H27ClN6O4S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PSB 0788
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Formula Weight (peso de la fórmula) 543.04
Pureza >98%
Peso molecular 543.039