Learn More
Tocris Bioscience™ PSB 0788
Descripción
Potent and selective adenosine A2B receptor antagonist (IC50 = 3.64 nM at human A2B receptors). Displays > 100-fold selectivity over hA1, hA2A and hA3 receptors.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PSB 0788 |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 543.04 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 543.039 |