Learn More
Tocris Bioscience™ PSB 0739
Código de producto. 18064152
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18064152 10 mg 10 miligramos
18005852 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18064152 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3983/10
Highly potent P2Y12 antagonist
Highly potent P2Y12 receptor antagonist (Ki = 24.9 nM). Unlike clopidogrel (Cat. No. 2490), does not require bioactivation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1052087-90-7
Fórmula molecular C26H19N3Na2O8S2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PSB 0739
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 609.54
Pureza >96%
Peso molecular 611.551