Learn More
Tocris Bioscience™ PSB 069
Descripción
Non-selective nucleoside triphosphate diphosphohydrolase (NTPDase) inhibitor. Reported to inhibit rat NTPDases 1, 2 and 3 with similar potencies.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PSB 069 |
| Cantidad | 50 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 450.83 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 450.825 |