Learn More
Tocris Bioscience™ PSB 069
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18074402
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18074402 10 mg 10 miligramos
18085992 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Se returpolitik
Produktkode 18074402 missing translation for 'mfr' Tocris Bioscience™ missing translation for 'supplierNo' 2573/10
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Non-selective NTPDase inhibitor
Non-selective nucleoside triphosphate diphosphohydrolase (NTPDase) inhibitor. Reported to inhibit rat NTPDases 1, 2 and 3 with similar potencies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78510-31-3
Fórmula molecular C20H12ClN2NaO5S
Tekniske data
Nombre del producto químico o material PSB 069
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.83
Pureza >98%
Peso molecular 450.825
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.