Learn More
PS-1145, MedChemExpress
Código de producto. 16483467
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483467 50 mg 50 miligramos
16470851 5 mg 5 miligramos
16457416 100 mg 100 miligramos
16437448 10 mg 10 miligramos
16403596 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16483467 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18008
MedChemExpress PS-1145 is an IκB kinase (IKK) inhibitor with an IC50 of 88 nM.
PS-1145 is an IκB kinase (IKK) inhibitor with an IC50 of 88 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PS-1145
CAS 431898-65-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H11ClN4O
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 20.83 mg/mL (64.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=CN=C1)NC2=CC(Cl)=CC3=C2NC4=C3C=CN=C4
Peso molecular (g/mol) 322.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.75
Porcentaje de pureza 99.63%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease