Learn More
Tocris Bioscience™ PRX 07034
Descripción
PRX 07034 is a potent and selective 5-HT6 receptor antagonist (IC50 = 19 nM, Ki = 4 - 8 nM). Enhances working memory in rats.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(1-(5-Chloro-2,3-dimethoxyphenyl)ethyl)-2-(methylsulfonyl)-5-(piperazin-1-yl)aniline hydrochloride |
| CAS | 903580-39-2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula molecular | C21H28ClN3O4S.HCl |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 490.44 |
| Pureza | 98% |