Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul prusiano, puro
Código de producto. 10722451 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10722451 25 g Frasco de vidrio 25 g
13498468 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10722451 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 215210250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14038-43-8 | C18Fe7N18 | 859.239 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14038-43-8
Fórmula molecular C18Fe7N18
Peso molecular (g/mol) 859.239
Número MDL MFCD00135663
Clave InChI DCYOBGZUOMKFPA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo C.I. 77510, Ferric ferrocyanide, Pigment Blue 27
PubChem CID 2724251
Nombre IUPAC hierro(+);2+); hierro(3+); octadecacianida
SMILES [C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[Fe+2].[Fe+2].[Fe+2].[Fe+3].[Fe+3].[Fe+3].[Fe+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prussian Blue
Fórmula lineal Fe4[Fe(CN)6]3
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: practically insoluble in diluted acids, practically insoluble in most common organic, solvents
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 859.25
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Espectrometría UV Complies
Color Azul
Cantidad 25 g
Forma física Polvo