Learn More
Prulifloxacina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Prulifloxacin |
| CAS | 123447-62-1 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C21 H20 F N3 O6 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1H,4H-[1,3]Thiazeto[3,2-a]quinoline-3-carboxylic acid','6-fluoro-1-methyl-7-[4-[(5-methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl]-1-piperazinyl]-4-oxo-, 1,3-Dioxole','1H,4H-[1,3]thiazeto[3,2-a]quinoline-3-carboxylic acid deriv., 6-Fluoro-1-methyl-7-[4-[(5-methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl]-1-piperazinyl]-4-oxo-1H,4H-[1,3]thiazeto[3,2-a]quinoline-3-carboxylic acid, (±)-7-[4-[(Z)-2,3-Dihydroxy-2-butenyl]-1-piperazinyl]-6-fluoro-1-methyl-4-oxo-1H,4H-[1,3]thiazeto[3,2-a]quinoline-3-carboxylic acid','cyclic carbonate, NM 441, Prulifloxacin, Quisnon, Sword |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H20FN3O6S/c1-10-16(31-21(29)30-10)9-23-3-5-24(6-4-23)15-8-14-12(7-13(15)22)18(26)17(20(27)28)19-25(14)11(2)32-19/h7-8,11H,3-6,9H2,1-2H3,(H,27,28) |
| SMILES | CC1SC2=C(C(=O)O)C(=O)c3cc(F)c(cc3N12)N4CCN(CC5=C(C)OC(=O)O5)CC4 |
| Nombre IUPAC | Ácido 6-fluoro-1-metil-7-[4-[(5-metil-2-oxo-1,3-dioxol-4-il)metil]piperazin-1-il]-4-oxo-1H-[1,3]tiazeto[3,2-a]quinolin-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 461.46 |
| Mostrar más |