Learn More
Prulifloxacin, MedChemExpress
Descripción
Prulifloxacin (NM441) is an orally active fluoroquinolone antibiotic with a broad spectrum of activity against Gram-positive and -negative bacteria. Prulifloxacin is a prodrug of a thiazeto-quinoline carboxylic acid derivative Ulifloxacin (NM394). Prulifloxacin has the potential for lower urinary tract infections and exacerbations of chronic bronchitis.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Prulifloxacin |
| Forma física | Solid |
| CAS | 123447-62-1 |
| Color | Amarillo claro |
| Cantidad | 500 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H20FN3O6S |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | NM441 |
| Información de solubilidad | DMSO : 12.5 mg/mL (27.09 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |