Learn More
Prucaloprida Succinato, TRC
Código de producto. 30004375
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004375 500 mg 500 miligramos
30006467 100 mg 100 miligramos
30010160 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004375 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP838950500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 179474-85-2
Fórmula molecular C18 H26 Cl N3 O3 . C4 H6 O4
Peso molecular (g/mol) 485.96
Sinónimo Butanedioic acid, compd. with 4-amino-5-chloro-2,3-dihydro-N-[1-(3-methoxypropyl)-4-piperidinyl]-7-benzofurancarboxamide (1:1), 7-Benzofurancarboxamide, 4-amino-5-chloro-2,3-dihydro-N-[1-(3-methoxypropyl)-4-piperidinyl]-, butanedioate (1:1) (9CI), Prucalopride succinate, R 108512, Resolor, Resotran
Nombre IUPAC 4-amino-5-cloro-N-[1-(3-metoxipropil)piperidina-4-il]-2,3-dihidro-1-benzofurano-7-carboxamida; Ácido butanedioico
SMILES COCCCN1CCC(CC1)NC(=O)c2cc(Cl)c(N)c3CCOc23.OC(=O)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prucalopride Succinate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H26ClN3O3.C4H6O4/c1-24-9-2-6-22-7-3-12(4-8-22)21-18(23)14-11-15(19)16(20)13-5-10-25-17(13)14;5-3(6)1-2-4(7)8/h11-12H,2-10,20H2,1H3,(H,21,23);1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 485.1929
Porcentaje de pureza >95%