Learn More
Prucalopride succinate, MedChemExpress
Código de producto. 16491497
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491497 50 mg 50 miligramos
16461046 200 mg 200 miligramos
16405956 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16491497 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12694
MedChemExpress Prucalopride succinate is a selective, high affinity 5-HT4 receptor agonist with pKi of 8.6/8.1 for 5-HT4a/4b.
Prucalopride succinate is a selective, high affinity 5-HT4 receptor agonist with pKi of 8.6/8.1 for 5-HT4a/4b.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prucalopride succinate
CAS 179474-85-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H32ClN3O7
Cantidad 50 mg
Sinónimo R-108512
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (102.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CCC(O)=O.O=C(C1=C(OCC2)C2=C(N)C(Cl)=C1)NC3CCN(CCCOC)CC3
Peso molecular (g/mol) 485.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 485.96
Porcentaje de pureza 99.83%
Grado Research
Forma física Solid