Learn More
PRT4165, MedChemExpress
Código de producto. 16490388
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490388 5 mg 5 miligramos
16487726 100 mg 100 miligramos
16447928 10 mg 10 miligramos
16443867 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16490388 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19817
MedChemExpress PRT4165 is a potent inhibitor of PRC1-mediated H2A ubiquitylation.
PRT4165 is a potent inhibitor of PRC1-mediated H2A ubiquitylation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PRT4165
CAS 31083-55-3
Color Verde
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H9NO2
Cantidad 5 mg
Sinónimo NSC600157
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (106.27 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1/C(C(C2=C1C=CC=C2)=O)=C/C3=CC=CN=C3
Peso molecular (g/mol) 235.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.24
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death