Learn More
PRT062607 Hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16472557
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16472557 50 mg 50 miligramos
16436458 10 mg 10 miligramos
16419047 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16472557 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15323
MedChemExpress PRT062607 Hydrochloride (P505-15 Hydrochloride) is a highly specific and potent inhibitor of purified Syk (IC50 1-2 nM).
PRT062607 Hydrochloride (P505-15 Hydrochloride) is a highly specific and potent inhibitor of purified Syk (IC50 1-2 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PRT062607 Hydrochloride
CAS 1370261-97-4
Color Earth Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H24ClN9O
Cantidad 50 mg
Sinónimo P505-15 Hydrochloride
Información de solubilidad H2O : ≥ 50 mg/mL (116.30 mM) ∣DMSO : ≥ 33 mg/mL (76.76 mM)
SMILES NC(C1=CN=C(N[C@H]2[C@@H](N)CCCC2)N=C1NC3=CC=CC(N4N=CC=N4)=C3)=O.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 429.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 429.91
Porcentaje de pureza 97.29%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease