Learn More
PRT 060318, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[((1R,2S)-2-Aminocyclohexyl)amino]-4-[(3-methylphenyl)amino]-5-pyrimidinecarboxamide |
| CAS | 1194961-19-7 |
| Fórmula molecular | C18H24N6O |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | P 142-76, PRT 318, PRT 060318 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H24N6O/c1-11-5-4-6-12(9-11)22-17-13(16(20)25)10-21-18(24-17)23-15-8-3-2-7-14(15)19/h4-6,9-10,14-15H,2-3,7-8,19H2,1H3,(H2,20,25)(H2,21,22,23,24)/t14-,15+/m0/s1 |
| SMILES | Cc1cccc(Nc2nc(N[C@@H]3CCCC[C@@H]3N)ncc2C(=O)N)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-[[(1R,2S)-2-aminociclohexil]amino]-4-(3-metilanilino)pirimidina-5-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 340.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 340.2012 |