Learn More
PRT-060318, MedChemExpress
Código de producto. 16475458
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16475458 10 mg 10 miligramos
16453346 25 mg 25 miligramos
16441637 50 mg 50 miligramos
16418177 5 mg 5 miligramos
16406056 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16475458 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12974
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress PRT-060318 (PRT318) is a novel selective inhibitor of the tyrosine kinase Syk with an IC50 of 4 nM.
PRT-060318 (PRT318) is a novel selective inhibitor of the tyrosine kinase Syk with an IC50 of 4 nM.
Spezifikation
Nombre del producto químico o material PRT-060318
CAS 1194961-19-7
Color Earth Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H24N6O
Cantidad 10 mg
Sinónimo PRT318
Información de solubilidad H2O : 5.6 mg/mL (16.45 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1=CN=C(N[C@H]2[C@@H](N)CCCC2)N=C1NC3=CC=CC(C)=C3)N
Peso molecular (g/mol) 340.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.42
Porcentaje de pureza 99.04%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.