missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PRT-060318, MedChemExpress

Código de producto. 16453346
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16453346 25 mg 25 miligramos
16475458 10 mg 10 miligramos
16441637 50 mg 50 miligramos
16418177 5 mg 5 miligramos
16406056 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16453346 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12974

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress PRT-060318 (PRT318) is a novel selective inhibitor of the tyrosine kinase Syk with an IC50 of 4 nM.

PRT-060318 (PRT318) is a novel selective inhibitor of the tyrosine kinase Syk with an IC50 of 4 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material PRT-060318
CAS 1194961-19-7
Color Earth Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H24N6O
Cantidad 25 mg
Sinónimo PRT318
Información de solubilidad H2O : 5.6 mg/mL (16.45 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1=CN=C(N[C@H]2[C@@H](N)CCCC2)N=C1NC3=CC=CC(C)=C3)N
Peso molecular (g/mol) 340.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.42
Porcentaje de pureza 99.04%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.