missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PRPSAP1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15949184
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15949184 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15949184 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA566484

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: MVKNATVHPGL ELPLMMAKEK PPIT Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 100%, rat 100%.

Seems to play a negative regulatory role in 5-phosphoribose 1-diphosphate synthesis. Target protein binds catalytic subunits of the ribose-phosphate diphosphokinase enzyme complex; may act as a negative regulator of enzyme activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PRPSAP1
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica PRPSAP1
N.º de referencia del gen Q14558
Alias de gen 39 kDa phosphoribosypyrophosphate synthase-associated protein; 39 kDa phosphoribosypyrophosphate synthetase-associated protein; 5730409F23Rik; hypothetical protein LOC431746; kpra; PAP39; Phosphoribosyl pyrophosphate synthase-associated protein 1; phosphoribosyl pyrophosphate synthetase associated protein 1; phosphoribosyl pyrophosphate synthetase-associated protein 1; phosphoribosylpyrophosphate synthetase-associated protein (39 kDa); PRPP synthase-associated protein 1; PRPP synthetase-associated protein 1; Prpsap1; zgc:91845
Símbolos de los genes PRPSAP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human PRPSAP1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-107159).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5635
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.