missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PRP6 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15779241 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15779241 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15779241 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA561428

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: ARNTLMDMRL SQVSDSVSGQ TVVDPKGYLT DLNSMIPTHG GDINDIKKAR LLLKSVRETN PHHPPAWIAS ARLEEVTGKL QVARNL Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 100%, Rat - 100%.

The protein encoded by this gene appears to be involved in pre-mRNA splicing, possibly acting as a bridging factor between U5 and U4/U6 snRNPs in formation of the spliceosome. The encoded protein also can bind androgen receptor, providing a link between transcriptional activation and splicing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PRP6
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.30 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica PRPF6
N.º de referencia del gen O94906
Alias de gen 1190003A07Rik; 2610031L17Rik; androgen receptor N-terminal domain transactivating protein-1; androgen receptor N-terminal domain-transactivating protein 1; ANT1; ANT-1; C20orf14; hPrp6; p102 U5 small nuclear ribonucleoprotein particle-binding protein; pre-mRNA processing factor 6; pre-mRNA-processing factor 6; Prp6; PRP6 homolog; PRP6 pre-mRNA processing factor 6 homolog; PRP6 pre-mRNA splicing factor 6 homolog; PRP6 pre-mRNA splicing factor 6 homolog (yeast); Prpf6; putative mitochondrial outer membrane protein import receptor; RGD1307103; RP60; SNRNP102; TOM; U5 snRNP-associated 102 kDa protein; U5-102 kDa protein; U5-102K
Símbolos de los genes PRPF6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human PRP6. Recombinant protein control fragment (Product #RP-99302).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 24148
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.