missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PRP19 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16380355
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16380355 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16380355 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA583399

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: VPNASCVQVV RAHESAVTGL SLHATGDYLL SSSDDQYWAF SDIQTGRVLT KVTDETSGCS LTCAQFHPDG LIFGTGTMDS QI Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse - 99%, Rat - 99%.

PSO4 is the human homolog of yeast Pso4, a gene essential for cell survival and DNA repair.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PRP19
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica Prpf19
N.º de referencia del gen Q9UMS4
Alias de gen AA617263; AL024362; D19Wsu55e; hPSO4; Neuronal differentiation-related gene protein; NMP200; Nuclear matrix protein 200; nuclear matrix protein NMP200 related to splicing factor PRP19; nuclear matrix protein SNEV; pre-mRNA processing factor 19; pre-mRNA-processing factor 19; PRP19; prp19 beta; PRP19/PSO4 homolog; PRP19/PSO4 pre-mRNA processing factor 19 homolog; PRP19/PSO4 pre-mRNA processing factor 19 homolog (S. cerevisiae); PRPF19; PSO4; psoralen 4; RING-type E3 ubiquitin transferase PRP19; Senescence evasion factor; SNEV; UBOX4
Símbolos de los genes Prpf19
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human PRPF19. Recombinant protein control fragment (Product #RP-102801).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27339
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.