missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Resina a granel PRP-X600 Hamilton™, 7 μm

Código de producto. 11590242
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11590242 Proveedor Hamilton N.º de proveedor 79597

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Las resinas de cromatografía Hamilton se pueden pedir a granel, es decir, no envasadas en el hardware de columnas. Se trata de un enfoque de bajo coste para pruebas y análisis específicos de aplicaciones.

Hoja de especificaciones

  • Modo de separación– Intercambio de aniones
  • Fase estacionaria– PRP-X600
  • Formato– Resina a granel
  • Tamaño de partícula– 7 μm
  • Tipo de material de embalaje– PSDVB/Poli (dimetil amido-propil metacrilamida)
  • Tamaño de los poros– Superficialmente poroso
  • Presión máxima– 5.000 psi
  • Capacidad de intercambio– 1,6 meq/g
  • Universidad de Michigan– por gramo

Especificaciones

Envase PSDVB/Poli(metacrilamida de dimetilamido-propilo)
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.