Learn More
Resina a granel PRP-X500 Hamilton™, 7 μm
Descripción
Hoja de especificaciones
- Modo de separación– Intercambio de aniones
- Fase estacionaria– PRP-X500
- Formato– Resina a granel
- Tamaño de partícula– 7 μm
- USP Clasificación– USP L23
- Tipo de material de embalaje– Cloruro de poli(metacril amido-propil trimetil amonio)
- Tamaño de los poros– Superficialmente poroso
- Presión máxima– 5.000 psi
- Capacidad de intercambio– 1,6 meq/g
- Universidad de Michigan– por gramo
Especificaciones
Especificaciones
| Envase | Poli(cloruo de metacriloamido-propiltrimetilamonio) |