missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ Cartuchos de repuesto de precolumna preparativa/semipreparativa PRP-X400 (2 por paquete), acero inoxidable

Código de producto. 11553334
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11553334 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 79132
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Las precolumnas pueden proporcionar muchos beneficios cuando se utilizan antes de una columna analítica, preparativa o semipreparativa. Suele elegirse el mismo embalaje para las precolumnas que para la columna principal. Además de los usos protectores, las precolumnas se pueden utilizar como componentes preparativos de sacrificio.

Hoja de especificaciones

  • Modo de separación– Intercambio de cationes
  • Fase estacionaria– PRP-X400
  • Formato– Cartucho de protección de repuesto
  • Diámetro interior del hardware– 4,6 milímetros
  • Longitud del hardware– 20 milímetros
  • Tamaño de partícula– 12-20 μm
  • Tipo de material de embalaje– PSDVB/Ácido sulfónico
  • Tamaño de la columna de protección– Semipreparativo/preparativo
  • Material de hardware– Acero inoxidable
  • Presión máxima– 5.000 psi
  • Límites de fase móvil– pH 1-13. 0-100 -100 % acuosa, modificador orgánico
  • Clasificación de compuestos– Glifosato
  • Universidad de Michigan– 2/paquete

Especificaciones

Tamaño de partículas 12-20 μm
Longitud (métrico) 20 mm
Diámetro interior (métrico) 4,6 mm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.