Learn More
Hamilton™ Kit básico de precolumna analítica PRP-X400 (1 soporte, 2 cartuchos), acero inoxidable
Descripción
Hoja de especificaciones
- Modo de separación– Intercambio de cationes
- Fase estacionaria– PRP-X400
- Formato– Kit de cartucho de protección
- Diámetro interior del hardware– 2,1 milímetros
- Longitud del hardware– 20 milímetros
- Tamaño de partícula– 7 μm
- Tipo de material de embalaje– PSDVB/Ácido sulfónico
- Tamaño de la columna de protección– Semipreparativo/preparativo
- Material de hardware– Acero inoxidable
- Presión máxima– 5.000 psi
- Límites de fase móvil– pH 1-13. 0-100 -100 % acuosa, modificador orgánico
- Clasificación de compuestos– Cationes orgánicos/inorgánicos
- Universidad de Michigan– 1 soporte, 2 cartuchos
Especificaciones
Especificaciones
| Carga de carbono | USP L17 |
| Tamaño de partículas | 7 μm |
| Longitud (métrico) | 20 mm |
| Capacidad de columna | USP L19 |
| Diámetro interior (métrico) | 2,1 mm |
| Descripción | USP L34 |
| Entrecruzamiento | USP L23 |
| Formato de columna | USP L21 |
| Tipo de columna | USP L22 |