Learn More
Resina a granel PRP-X400 Hamilton™, 7 μm
Descripción
Hoja de especificaciones
- Modo de separación– Intercambio de cationes
- Fase estacionaria– PRP-X400
- Formato– Resina a granel
- Tamaño de partícula– 7 μm
- Tamaño de los poros– N / A
- Presión máxima– 5.000 psi
- Capacidad de intercambio– 2,5 meq/g
- Restauración– Inyectar varias veces con 100 μL de EDTA potásico 0,1 M
- Universidad de Michigan– por gramo
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de partículas | 7 μm |
| Fase estacionaria | PRP-X400 |
| Forma física | Resina a granel |